Learn More
(Triméthylsilyl)acétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405273 5 g 5g
11415273 25 g 25g
11425273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12856.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (triméthylsilyl)acétylène est utilisé dans la préparation de l’ester éthylique de l’acide triméthylsilanyl-propiolique en réagissant avec l’ester éthylique de l’acide carbonochlorique ainsi que dans la synthèse des iodoalcènes par addition radicale d’iodures de perfluoroalkyle. Il est utilisé comme nucléophile dans les acylations de type Friedel-Crafts et les réactions d’alkylations, comme ligand en chimie organométallique. C’est aussi un réactif utile dans les réactions de cycloaddition. Il agit comme un précurseur du triméthylsilylacétylide au lithium. Il trouve son application dans la synthèse de l’(±)-œstrone.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-54-2
Formule moléculaire C5H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 98.22
Numéro MDL MFCD00008569
Clé InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
CID PubChem 66111
Nom IUPAC éthynyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spécification
Point d’ébullition 52°C to 53°C
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)acetylene
Quantité 5 g
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Indice de réfraction 1.39
Densité 0.71
Formule linéaire HC≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 906752
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 98.22
Pourcentage de pureté 98%