Learn More
Bromoacétate de triméthylsilyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00961.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 68°C to 69°C (17mmHg)
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl bromoacetate
CAS 18291-80-0
Quantité 25 g
Point d’éclair 28°C (82°F)
Formule moléculaire C5H11BrO2Si
Numéro MDL MFCD00000187
Numéro UN UN2920
Beilstein 1927560
Synonyme trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
Clé InChI ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
Nom IUPAC trimethylsilyl 2-bromoacetate
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
CID PubChem 87554
Poids de la formule 211.13
Pourcentage de pureté ≥98%