Learn More
Cyanure de triméthylsilyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10582601
Marque: Thermo Scientific Acros 199560050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7677-24-9
Formule moléculaire C4H9NSi
Poids moléculaire (g/mol) 99.21
Numéro MDL MFCD00001765
Clé InChI LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
CID PubChem 82115
Nom IUPAC trimethylsilanecarbonitrile
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Spécification
Point d’ébullition 114.0°C to 117.0°C
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl cyanide
Point de fusion 11.0°C
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire (CH3)3SiCN
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433
Point d’éclair 1°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 99.21
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3880 to 1.3920
Gravité spécifique 0.744
Densité 0.7440g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.