Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, environ 2 M de solution dans de l’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Trimethylsilyl)diazomethane |
| Note relative au nom | Approx. 2M solution in diethyl ether |
| % min. CAS | 28.19, 67.36 |
| % max. CAS | 32.64, 71.81 |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 0.7700g/mL |
| Point d’éclair | −35°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 mL |
| Gravité spécifique | 0.77 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H330-Mortel par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.