Learn More
Trimétozine, LoGiCal
Code produit 30462143
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462143 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462143 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3363.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimetozine
CAS 635-41-6
Noms d’analytes ou de composants Trimetozine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H19 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methanone, 4-morpholinyl(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, Morpholine, 4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)morpholine, 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, Abbott 22370, N-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, NSC 62939, Opalene, PS 2383, Sedoxazine, Trifenoxazin, Trimethoxazine, Trimetozin, Trimetozine, Trioxazin, Trioxazine, V 7
Formule InChI InChI=1S/C14H19NO5/c1-17-11-8-10(9-12(18-2)13(11)19-3)14(16)15-4-6-20-7-5-15/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Type de solution Neat
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)N2CCOCC2
Nom IUPAC morpholin-4-yl-(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanone
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 281.3
Quantité 10 mg
Poids de la formule 281.1263 g/mol