Learn More
Trimyristine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62819.14
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour la préparation de nanoparticules lipidiques solides (SLN) composées de trimyristine (lipides solides) et de poloxamère 407 (surfactant). Il est également utilisé comme réactif de synthèse et comme émollient, agent regraissant, revitalisant pour la peau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimyristin
CAS 555-45-3
Point de fusion 56°C to 57°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C45H86O6
Formule linéaire [CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3
Numéro MDL MFCD00036229
Quantité 25 g
Beilstein 1718242
Merck Index 14,9724
Synonyme trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in chloroform, ether, ethanol or dichloromethane
Clé InChI DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC tétradecanoate de2,3-di(tétradecanoyloxy)
Poids moléculaire (g/mol) 723.177
CID PubChem 11148
ChEBI CHEBI:77391
Poids de la formule 723.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre