Learn More
Trioléine, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423521 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423521 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423521 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210312210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    362.25€ / 10g
    Économisez 91.75€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
La trioléine est utilisée comme substrat pour les lipases microbiennes. La trioléine est un triglycéride symétrique
Chemical Identifiers
CAS 122-32-7
Formule moléculaire C57H104O6
Poids moléculaire (g/mol) 885.453
Numéro MDL MFCD00137563
Clé InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonyme triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
CID PubChem 45253964
Nom IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Triolein
Couleur Jaune
Densité 0,91g/mL (litt.)
Plage de pourcentage du dosage ≥ 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 885.46
Forme physique Liquide