Learn More
Tripalmitine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10608074 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10608074 1 g Flacon en verre 1g
10368300 5 g Flacon en verre 5g
10082970 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10608074 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215670010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-44-2
Formule moléculaire C51H98O6
Poids moléculaire (g/mol) 807.33
Numéro MDL MFCD00008995
Clé InChI PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
CID PubChem 11147
ChEBI CHEBI:77393
Nom IUPAC Hexadécanoate de 2,3-di(hexadécanoyloxy)propyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tripalmitin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 65°C to 68°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 315°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Quantité 1 g
Beilstein 02, IV, 1176
Merck Index 15, 9908
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in ether,benzene,chloroform,soluble in toluene
Poids de la formule 807.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tripalmitin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.