Spécification
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| CAS | 115-86-6 |
| Tension de vapeur | 1,3 hPa 193 |
| Forme physique | Solide |
| Formule moléculaire | C18H15O4P |
| Numéro MDL | MFCD00003031 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 47 °C |
| Point d’ébullition | 370 °C |
| Clé InChI | XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |