Learn More
phosphate de triphényle (TPP ) 500 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311144 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311144 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011131MB
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Noms d’analytes ou de composants Triphenylphosphate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C18 H15 O4 P
Concentration 500 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Phosphoric acid, triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
Formule InChI InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Nom IUPAC phosphate de triphényle
Solvent or Matrix MTBE
Poids moléculaire (g/mol) 326.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 326,0708 g/mol