Learn More
Triphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La triphénylamine est utilisée dans les diodes électroluminescentes organiques comme transporteurs de trous et comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est revêtue sur des bases de film comme photoconducteur primaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Triphenylamine |
| Point de fusion | 125°C to 129°C |
| Point d’ébullition | 365°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2050487 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 245.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- Triphenylamine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Triphenylamine