Learn More
Triphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022939
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11448476
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15939.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triphénylamine est utilisée dans les diodes électroluminescentes organiques comme transporteurs de trous et comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est revêtue sur des bases de film comme photoconducteur primaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-34-9
Formule moléculaire C18H15N
Poids moléculaire (g/mol) 245.325
Numéro MDL MFCD00003020
Clé InChI ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
CID PubChem 11775
Nom IUPAC N,N-diphénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylamine
Point de fusion 125°C to 129°C
Point d’ébullition 365°C
Quantité 5 g
Beilstein 2050487
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.33
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triphenylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triphenylamine