Learn More
Triphénylméthanol, Mikromol™
Code produit 17933616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933616 100 mg 100mg
17900476 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17933616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0173.04
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triphénylméthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Noms d’analytes ou de composants Triphenylmethanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H16 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Triphénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Quantité 100 mg
Poids de la formule 260,1201 g/mol