Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, Mikromol™
Code produit 17941416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941416 250 mg 250mg
30052089 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17941416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1219.100250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyde de triphénylphosphine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylphosphine oxide
CAS 791-28-6
Noms d’analytes ou de composants Triphenylphosphine oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H15 O P
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Diphénylphosphorylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 278.28
Quantité 250 mg
Poids de la formule 278.0861 g/mol