Learn More
Oxyde de triphénylphosphine, Mikromol™
Description
Oxyde de triphénylphosphine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triphenylphosphine oxide |
| CAS | 791-28-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Triphenylphosphine oxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H15 O P |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Triphenylphosphine oxide, Triphenyl phosphine oxide, Orlistat Related Compound C, Alprostadil Impurity K |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMILES | O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Diphénylphosphorylbenzène |
| Afficher plus |