Learn More
Triphénylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424693 50 g 50g
11414693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11605.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259.403 g/mol
Triphenylsilane acts as a reactant or reagent for catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes, to be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids, for hydrolysis by ruthenium complexes, for hydrosilylation to produce enolsilanes, for synthesis of bromosilanes, for ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives. It is used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylsilane est un réactant ou réactif dans les réactions catalytiques d’échange d’hydrogène-deutérium des silanes, est oxydé par des nanotubes de carbone-nanohybrides d’or, est utilisé pour l’hydrolyse par des complexes de ruthénium, pour l’hydrosilylation pour produire des énolsilanes, pour la synthèse des bromosilanes, pour l’oxydation par l’ozone des silyl-alcènes pour la synthèse de dérivés d’acyloïnes α-O-silylés. Il est utilisé pour synthétiser des complexes de nickel à hydrure de silyle et bis(silyl) bis(imidazolinylidène).
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 789-25-3
Formule moléculaire C18H15Si
Poids moléculaire (g/mol) 259.403
Numéro MDL MFCD00003003
Clé InChI BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
CID PubChem 6327682
Nom IUPAC triphénylsilicone
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Point d’ébullition 159°C to 163°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau Triphenylsilane
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 50 g
Point d’éclair 76°C (169°F)
Sensibilité Moisture sensitive
Beilstein 978182
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Decomposes in water.
Poids de la formule 260.41
Pourcentage de pureté 99%