Learn More
Chlorure de triphénylétain 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30326137 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326137 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010359ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Noms d’analytes ou de composants Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H15 Cl Sn
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
Formule InChI InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
Type de solution Solution unique
SMILES Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC chloro(triphényl)stannane
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 385.47
Quantité 1 mL
Poids de la formule 385,9884 g/mol