Learn More
Nucléotide triphosphopyridine, sel disodique, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 10277553
Marque: Thermo Scientific Acros 360561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24292-60-2
Formule moléculaire C21H26N7Na2O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 787.37
Numéro MDL MFCD00065390
Clé InChI WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonyme nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
CID PubChem 131851653
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC phosphate de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyle ; sodium
Poids de la formule 787.4
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre