Learn More
Thermo Scientific™ Pack stérile triple emballage avec gélose de Sabouraud au dextrose indicateur de PHV
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Format:
Boîte contact de 55 mm
Type de milieu:
Gélose de Sabouraud dextrose
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
Pack de 100
Description
Découvrez une fiabilité optimale en salle blanche grâce aux boîtes de sédimentation à la gélose de Sabouraud au dextrose Thermo Scientific™ à emballage stérile triple couche et livrées avec un indicateur de PHV.
Ayez confiance en vos résultats et garantissez une fertilité optimale du milieu grâce à des boîtes contenant un indicateur d’exposition au peroxyde d’hydrogène vaporisé (PHV), conçues pour confirmer l’intégrité du matériau d’emballage et de l’étanchéité lors de l’exposition au PHV.
Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
- Film primaire avec patch de contrôle de l’humidité
- Film barrière PHV secondaire avec sachet desséchant immobilisé
- Cache anti-poussière comme film tertiaire
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Format | Boîte contact de 55 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose de Sabouraud dextrose |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 13,0 G ± 0,5 g |
| Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
| Quantité | 100/boîte |