Learn More
Thermo Scientific™ Gélose tryptone soja en emballage stérile triple couche avec indicateur PHV
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Format:
Boîte contact de 55 mm
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose tryptone soja
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
Pack de 100
Description
Découvrez une fiabilité optimale en salle blanche grâce aux boîtes de gélose tryptone soja Thermo Scientific™ à emballage stérile triple couche, livrées avec un indicateur de PHV.
Ayez confiance en vos résultats et garantissez une fertilité optimale du milieu grâce à ces boîtes contenant un indicateur d’exposition au peroxyde d’hydrogène vaporisé (PHV), conçues pour confirmer l’intégrité du matériau d’emballage et de l’étanchéité pendant l’exposition au PHV.
Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Trois couches de protection réduisent le risque de contamination :
- Film primaire avec patch de contrôle de l’humidité
- Film barrière PHV secondaire avec sachet desséchant immobilisé
- Cache anti-poussière en guise de film tertiaire
L’utilisation de boîtes dotées d’une meilleure durée de conservation et pouvant être stockées à température ambiante offre une solution économique, minimisant ainsi les frais de validation des nouveaux lots et les coûts de réfrigération
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose tryptone soja |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 25,0 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Triple emballage - traité par irradiation |
| Quantité | 100/boîte |