Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
100 μl
250 μl
1 ml
Calibre d’aiguille:
Calibre 22
Calibre 23
Calibre 26s
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau | Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) |
| Description | LV à débit non divisé |
| Calibre d’aiguille | Calibre 26s |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Gamme de produits | TriPlus |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneur automatique TriPlus RSH et échantillonneur automatique TriPlus 100LS |
| Type de connexion | Fixe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur