Learn More
Tripropionine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646281 250 g Flacon en verre 250g
10551311 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275102500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 139-45-7 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-45-7
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00027005
Clé InChI YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglyceride
CID PubChem 8763
Nom IUPAC 2,3-di(propanoyloxy)propanoate de propyle
SMILES CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tripropionin
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Densité 1.0820g/mL
Point d’ébullition 151°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4310 to 1.434
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.082
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide