Learn More
Tripropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737516 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10428720
Marque: Thermo Scientific Acros 162690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 102-69-2 | C9H21N | 143.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-69-2
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.27
Numéro MDL MFCD00009363
Clé InChI YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin
CID PubChem 7616
ChEBI CHEBI:38880
Nom IUPAC N,N-dipropylpropan-1-amine
SMILES CCCN(CCC)CCC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tripropylamine
Point de fusion -93.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 156.0°C
Point d’éclair 32.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.2% max. dipropylamine (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4155 to 1.4175
Quantité 1 L
Beilstein 04, II, 623
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 0.627 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt