Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 8,6, Thermo Scientific™
Code produit 15484689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484689 1 L 1L
15474689 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62287.K2
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.6
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.