missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals TRIS, solution tampon 1,0 M, pH 6,5, filtré à 0,2 micron

Code produit 15410247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410247 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15410247 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62264.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

 

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.

Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau TRIS
Note relative au nom 0.2 micron filtered
CAS 77-86-1
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Afficher plus Afficher moins

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.