Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 7,4
Code produit 15413019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413019 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413019 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60202.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.57€
    80.65€ / 1L
    Économisez 14.92€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Tris est utilisé dans le contrôle du pH in vitro et in vivo pour les fluides corporels et dans les systèmes de tampon pour les applications d’électrophorèse. Le Tris est utilisé dans les dosages visant à caractériser l’activité et la cinétique des enzymes qui catalysent la sumoylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Informations sur la solubilité Fully miscible with water. Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754