Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 7,5
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TRIS buffer soln. |
| CAS | 77-86-1 |
| Concentration | Solution de tampon 1.0M |
| pH | 7.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | C4H11NO3 |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD00004679 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and organic solvents. |
| Afficher plus |