Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 7,8
Code produit 15444159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444159 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444159 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61579.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.99€
    72.65€ / 1L
    Économisez 13.34€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 7.8
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754