Learn More
Thermo Scientific™ TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 8,4
Code produit 15484919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484919 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15484919 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J62577.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.25€
    74.65€ / 1L
    Économisez 14.60€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 8.4
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754