Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 9,5
Code produit 15414539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414539 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414539 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62084.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 9.5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754