Learn More
Tris(1-méthyléthoxy)phosphane, Mikromol™
Code produit 30049985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049985 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30049985 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3503.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tris(1-méthyléthoxy)phosphane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Noms d’analytes ou de composants Tris(1-methylethoxy)phosphane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H21 O3 P
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Medronic Acid Imp. A (EP), Medronic Acid Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Nom IUPAC phosphite de tripropan-2-yl
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 208,1228 g/mol