Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080386
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11345059
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087898.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15522-71-1 | C33H60EuO6 | 704.801 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15522-71-1
Formule moléculaire C33H60EuO6
Poids moléculaire (g/mol) 704.801
Numéro MDL MFCD00000019
Clé InChI RHXUZKJNHAMZEP-QFVJJVGWSA-N
Synonyme eu dpm 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium iii, resolve-al tm, europium iii-dpm, eu tmhd 3, europium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, europium-tris dipivaloylmethane, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium 3
CID PubChem 10897800
Nom IUPAC europium ; (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III)
Point de fusion 187°C to 189°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 701.78
Forme physique Cristalline