Learn More
Tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphite 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325592
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325592 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325592 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17894350AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
CAS 31570-04-4
Noms d’analytes ou de composants Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C42 H63 O3 P
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
Nom IUPAC fosfito de tris(2,4-diterc-butilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 646.92
Quantité 1 mL
Poids de la formule 646.4515 g/mol