Learn More
Tris(2-cyanoéthyl)phosphine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11387228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030165.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-53-4
Formule moléculaire C9H12N3P
Poids moléculaire (g/mol) 193.19
Numéro MDL MFCD00013828
Clé InChI CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
CID PubChem 77639
Nom IUPAC 3-[bis(2-cyanoéthyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Point de fusion 97°C to 98°C
Point d’ébullition 235°C (0.9 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3464
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Poids de la formule 193.19
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Cristalline