Learn More
Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane, 98 %
Code produit 15417208
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417208 100 mL 100mL
15427208 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60717.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-53-4
Formule moléculaire C11H24O6Si
Poids moléculaire (g/mol) 280.392
Numéro MDL MFCD00008500
Clé InChI WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris 2-methoxyethoxy silane, vinyl tris 2-methoxyethoxy silane, silicone a-172, 6-2-methoxyethoxy-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, tris methoxyethxy vinylsilane, tris methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris methoxyethoxy silane, nuca 172, 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-2-methoxyethoxy
CID PubChem 14025
Nom IUPAC Éthényl-tris(2-méthoxyéthoxy)silane
SMILES COCCO[Si](C=C)(OCCOC)OCCOC
Tekniske data
Point d’ébullition 136°C (5.5mmHg)
Nom chimique ou matériau Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Beilstein 1795316
Point d’éclair 113°C (235°F)
Poids de la formule 280.39
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.034
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.