Learn More
Tris, de 99,8 à 100,1 % (base sèche), qualité biologie moléculaire, ultrapur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15845368 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15845368 1 kg Flacon en plastique 1kg
15855228 500 g Flacon en plastique 500g
15855368 5 kg Flacon en plastique 5kg
15865368 10 kg Flacon en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15845368 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75825.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.66€
    148.65€ / 1kg
    Économisez 38.01€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxymethyl)amino methane
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris
Point de fusion 171°C to 172°C
Point d’ébullition 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH2C(CH2OH)3
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 741883
Poids de la formule 121.14
Qualité Biologie moléculaire