Learn More
Melford Acétate de TRIS
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Humidité:< 0,3%
pH (0,1M, H2O ) 25 °C : 6,0-7,0 %
Métaux lourds : 0,001 %
Spécification
Spécification
| CAS | 6850-28-8 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C14H11NO3C2H4O2 |
| Qualité | Ultra pure |