Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 10 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Description
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Acetate-EDTA |
| Note relative au nom | Solution 10X. |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Protéase | Exempt de protéase |
| Afficher plus |