Learn More
Melford Tris Base Ultra Pure
Description
Le Tris Base Ultra pure est un réactif et un composant tampon couramment utilisé.
Tris Base Ultra Pure est un réactif et un composant de tampon couramment utilisé. La base Tris, le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, est une amine primaire qui agit comme agent tampon pour maintenir un pH stable dans les procédures expérimentales.
Il est particulièrement efficace dans la plage de pH de 7,2 à 9,0, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des conditions de pH légèrement alcalines à légèrement acides. La base Tris Ultra Pure est hautement purifiée pour éliminer les impuretés et les contaminants, garantissant ainsi une qualité optimale pour une utilisation en laboratoire.
La forme ultra-pure est essentielle pour les applications où la présence d'impuretés peut avoir un impact négatif sur les résultats expérimentaux. La base Tris Ultra Pure est couramment utilisée dans diverses techniques de biologie moléculaire telles que l'extraction d'ADN et d'ARN, la purification de protéines et les dosages enzymatiques.
Il est également utilisé dans la préparation de tampons d'électrophorèse et de réactions PCR.
Humidité:< 0,2%
Couleur:< 20 APHA (incolore)
Métaux lourds (exprimés en plomb) :< 0,0001%
Matière insoluble :< 0,005%
Métaux lourds : 5 ppm
pKa (20 °C) : 8,1 ±0,1
Spécification
Spécification
| CAS | 77-86-1 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C4H11NO3 |
| Qualité | Biologie moléculaire Ultrapure |