Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline blanche / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10103203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Tambour en fibres
Conditionnement:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103203 500 g Flacon poly 500g
10376743 1 kg Flacon poly 1kg
10724344 5 kg Seau en PE 5kg
10667243 10 kg Seau en PE 10kg
10336793 25 kg Tambour en fibres 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10103203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP152500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Sans DNase, RNase ni protéases. | CAS : 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mole
Sans DNases, RNases, ni protéases.
Tris Base est un composant des tampons utilisés lors des procédures de biologie moléculaire, de culture cellulaire et électrophorétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Absorbance 0,05 AU max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Tris Base
Point de fusion 168,5 °C
Point d’ébullition 219 °C
Couleur Blanc
pH 10.4
Forme physique Cristaux ; poudre cristalline
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Formule 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanédiol, tris (hydroxyméthétil) aminométhane, tris base, THAM triméthylol aminométhane, trométamol
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99,8 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité Biologie moléculaire