Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline blanche / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10724344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Tambour en fibres
Conditionnement:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724344 5 kg Seau en PE 5kg
10103203 500 g Flacon poly 500g
10376743 1 kg Flacon poly 1kg
10667243 10 kg Seau en PE 10kg
10336793 25 kg Tambour en fibres 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10724344 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1525
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sans DNase, RNase ni protéases. | CAS : 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mole
Sans DNases, RNases, ni protéases.
Tris Base est un composant des tampons utilisés lors des procédures de biologie moléculaire, de culture cellulaire et électrophorétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Absorbance 0,05 AU max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Tris Base
Point de fusion 168,5 °C
Point d’ébullition 219 °C
Couleur Blanc
pH 10.4
Forme physique Cristaux ; poudre cristalline
Quantité 5 kg
DNase Sans DNase
Formule 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanédiol, tris (hydroxyméthétil) aminométhane, tris base, THAM triméthylol aminométhane, trométamol
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99,8 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3
Conditionnement Seau en PE
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité Biologie moléculaire