Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, 1 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
Description
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Borate-EDTA |
| Note relative au nom | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Conditionnement | Flacon Nalgene en PE |
| Afficher plus |