Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, 1 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit 10755104
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Poly CUBE
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10755104 20 l Poly CUBE 20L
10754914 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
10715684 4 l Poly CUBE 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10755104 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP243020
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Borate-EDTA
Note relative au nom 1X Solution
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
Couleur Incolore
pH 8.2 to 8.4
Forme physique Liquide
Quantité 20 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Protease free
Synonyme TBE
Qualité Électrophorèse