Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 10X), avec 0,5 % de Tween 20
Code produit 15440137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
1L
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440137 1 L 1L
15430137 500 mL 500mL
15450137 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440137 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60448.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.14€
    91.65€ / 1L
    Économisez 17.49€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 10X) avec 0,5 % de Tween 20 est utilisée comme tampon de lavage et pour la préparation d’échantillons dans les applications d’immunoessais générales. Le Tween 20 réduit la liaison non spécifique et les interactions entre les protéines. La solution TBS est souvent utilisée pour dilater les anticorps secondaires ou le conjugué streptavidine-AP. Le TBS-Tween 20 est souvent utilisé lors des étapes de lavage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
250 mM de Tris, 27 mM de KCl, 1,37 M de NaCl, pH 7,4 avec 0,5 % de Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00678198
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Note relative au nom with 0.5% Tween 20
Couleur Incolore
Concentration 10X
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité It is soluble in water.