Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au Tris (TBS, 10 X) pH 7,4
Code produit 15483479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1L
2L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483479 4 L 4L
15463479 1 L 1L
15473479 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15483479 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60764.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.56€
    155.65€ / 4L
    Économisez 25.91€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TRIS, sol. tampon 1,0 M, pH 7,5 est utilisé comme tampon pour stabiliser et stocker les acides nucléiques et les protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les solvants organiques.
Remarques
250 mM Tris, 27 mM chlorure de potassium, 1,37 M chlorure de sodium, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00132476
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Concentration 10X
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents.