Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au Tris (TBS, 10X) pH 7,4, pour transfert Western
Code produit 15450277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1L
2L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450277 4 L 4L
15430277 1 L 1L
15440277 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450277 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62938.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.80€
    204.65€ / 4L
    Économisez 40.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour le lavage dans les transferts Western
For Western blot washing.TRIS-buffered saline (TBS, 10X) is used as a washing buffer for electrodes, alkaline phosphatase and peroxidase conjugates in dot blot assay. Further, it acts as a pH stabilizer, which enable washing without disruption of antibody-antigen binding interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pour le lavage dans les transferts Western. La solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 10X) est utilisée comme tampon de lavage pour les électrodes ainsi que les conjugués de peroxydase et de phosphatase alcaline dans les transferts dot-blot. De plus, il agit comme un stabilisateur de pH et permet le lavage sans perturber les interactions de liaison anticorps-antigène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
500 mM de Tris, 1,5 M de NaCl, pH 7,4. À Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Note relative au nom for Western blot
Concentration 10X
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
Informations sur la solubilité Miscible with water.