Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 20X), avec 2 % de Tween 20
Code produit. p-7041859
Click to view available options
Quantité:
1L
2L
Conditionnement:
1L
2L
Code produit. 15493269
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60497.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 20X) avec 2 % de Tween 20 est utilisée comme tampon de lavage et pour la préparation d’échantillons dans les applications d’immunoessais générales. Le Tween 20 réduit la liaison non spécifique et les interactions entre les protéines. La solution TBS est souvent utilisée pour dilater les anticorps secondaires ou le conjugué streptavidine-AP. Le TBS-Tween 20 est souvent utilisé lors des étapes de lavage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
1,0 M Tris-HCl, 3,0 M NaCl, pH 7,4 ± 0,1 avec 2,0 % de Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline tamponnée au TRIS
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Quantité 1L