Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au Tris (TBS, 20 X) pH 7,4
Code produit 15423579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423579 2 L 2L
15413579 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423579 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60877.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.02€
    126.65€ / 2L
    Économisez 27.37€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris Buffered Saline (TBS) is a pH stabilizing solution used for western blot and ELISA procedures. It is used as a convenient prepared buffer for use in various applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution saline tamponnée au Tris (TBS) est une solution de stabilisation du pH utilisée pour les procédures de transfert Western et ELISA. Elle est utilisée comme tampon préparé, pratique dans diverses applications.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Contenu : 0,5 M de Tris, 54 mM de KCl et 2,74 M de NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00132476
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Concentration 20X
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 2 L
Informations sur la solubilité It is soluble in water.