Learn More
Tris(dibenzylideneacétone)dipalladium(0), Pd 21,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408395
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11397537 1 g 1g
11307547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11397537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012760.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51364-51-3
Formule moléculaire C51H42O3Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 915.73
Numéro MDL MFCD00013310
Clé InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
CID PubChem 9811564
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF.
Poids de la formule 915.74
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd