Learn More
Dimère de tris(diméthylamino)aluminium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058782
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11329328
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043237.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Préparation de nitrures d’aluminium
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32093-39-3
Formule moléculaire C12H36Al2N6
Poids moléculaire (g/mol) 318.425
Numéro MDL MFCD00269811
Clé InChI JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
CID PubChem 16688802
Nom IUPAC N-[bis(diméthylamino)alutanyl]-N-méthylméthanamine
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Point de fusion 87°C to 89°C
Couleur Marron à blanc
Densité 0.865 g/mL
Point d’ébullition 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Point d’éclair 21°C (70°F)
Formule linéaire Al2[N(CH3)2]6
Quantité 1 g
Numéro UN UN3131
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 318.42
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H280-Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.